Läs mer
Potassium Cyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium cyanate |
| CAS | 590-28-3 |
| Molekylformel | C N O . K |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Cyanic acid','potassium salt (1:1) (ACI), Cyanic acid','potassium salt (8CI','9CI), Aero Cyanate, Alicyanate, Bulpur, Isocyanic acid potassium salt, Potassium cyanate, Potassium cyanate (KCNO), Potassium isocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]C#N |
| IUPAC-namn | potassium;cyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.12 |
| Formel vikt | 80.9617 |