missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Cyanide-13C,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Cyanide-13C,15N |
| CAS | 74889-51-3 |
| Molekylformel | 13C K 15N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hydrocyanic-13C,15N acid','potassium salt, Potassium [13C,15N]cyanide, Potassium cyanide-13C,15N, Potassium cyanide-13C,15N |
| InChI formel | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1; |
| LEDER | [K][13C]#[15N] |
| IUPAC-namn | (^{15}N)azanylidyne(1^{13}C)methylpotassium |
| Molekylvikt (g/mol) | 67.1 |
| Formel vikt | 66.9672 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?