Läs mer
Potassium Cyanide-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Cyanide-13C |
| CAS | 25909-68-6 |
| Molekylformel | 13C K N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hydrocyanic-13C acid','Potassium salt, Potassium [13C]cyanide, Potassium Cyanide-13C |
| InChI formel | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i1+1; |
| LEDER | [K][13C]#N |
| IUPAC-namn | azanylidyne(1^{13}C)methylpotassium |
| Molekylvikt (g/mol) | 66.11 |
| Formel vikt | 65.9701 |