Läs mer
Potassium Cyanide-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Cyanide-15N |
| CAS | 5297-01-8 |
| Molekylformel | C K 15N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hydrocyanic-15N Acid','Potassium Salt, Potassium [15N]Cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i2+1; |
| LEDER | [K]C#[15N] |
| IUPAC-namn | (^{15}N)azanylidynemethylpotassium |
| Molekylvikt (g/mol) | 66.11 |
| Formel vikt | 65.9638 |