Läs mer
Kaliumcyanid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kaliumcyanid används i stor utsträckning i organisk syntes för syntes av många organiska föreningar, till exempel vid syntes av hydantoiner, spiro-heterocykler, nitriler, karboxylsyror, cyanohydriner och i von richter-reaktioner. Det används vid guldbrytning, galvanisering och som reagens vid proteinkarakterisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumcyanid används i stor utsträckning i organisk syntes för syntes av många organiska föreningar, till exempel vid syntes av hydantoiner, spiro-heterocykler, nitriler, karboxylsyror, cyanohydriner och i von richter-reaktioner. Det används vid guldbrytning, galvanisering och som reagens vid proteinkarakterisering.
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Löslig i metanol, glycerol och formamid. Något lösligt i etanol.
Anteckningar
Deliquescent fast. Förvara i lufttäta behållare. Inkompatibel med syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1625 °C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium cyanide |
| Smältpunkt | 634 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | KCN |
| UN-nummer | UN1680 |
| Beilstein | 4652394 |
| Merck Index | 14,7626 |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten. Löslig i metanol, glycerol och formamid. Lätt löslig i etanol. |
| Formel vikt | 65.12 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium cyanide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.