Läs mer
Kaliumcyanid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476790
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476790 500 g 500g
11466790 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11476790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13273.36
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kaliumcyanid används i stor utsträckning i organisk syntes för syntes av många organiska föreningar, till exempel vid syntes av hydantoiner, spiro-heterocykler, nitriler, karboxylsyror, cyanohydriner och i von richter-reaktioner. Det används vid guldbrytning, galvanisering och som reagens vid proteinkarakterisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumcyanid används i stor utsträckning i organisk syntes för syntes av många organiska föreningar, till exempel vid syntes av hydantoiner, spiro-heterocykler, nitriler, karboxylsyror, cyanohydriner och i von richter-reaktioner. Det används vid guldbrytning, galvanisering och som reagens vid proteinkarakterisering.
Löslighet
Mycket löslig i vatten. Löslig i metanol, glycerol och formamid. Något lösligt i etanol.
Anteckningar
Deliquescent fast. Förvara i lufttäta behållare. Inkompatibel med syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-50-8
Molekylformel CKN
Molekylvikt (g/mol) 65.116
MDL-nummer MFCD00011397
InChI-nyckel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-namn kalium; cyanid
LEDER [C-]#N.[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1625 °C
Kemiskt namn eller material Potassium cyanide
Smältpunkt 634 °C
Kvantitet 500 g
Linjär formel KCN
UN-nummer UN1680
Beilstein 4652394
Merck Index 14,7626
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Löslig i metanol, glycerol och formamid. Lätt löslig i etanol.
Formel vikt 65.12
Procent renhet ≥97%
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.52
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.