Läs mer
Kaliumcyanid, ACS, 96,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386439
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386439 50 g 50g
11396439 250 g 250g
11376439 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11386439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012136.18
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
KCN används i stor utsträckning i organisk syntes för syntes av många organiska föreningar, till exempel vid syntes av hydantoiner, spiro-heterocykler, nitriler, karboxylsyror, cyanohydriner och i von Richter-reaktionen. Det används vid guldbrytning, galvanisering och som reagens vid proteinkarakterisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-50-8
Molekylformel CKN
Molekylvikt (g/mol) 65.116
MDL-nummer MFCD00011397
InChI-nyckel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-namn kalium; cyanid
LEDER [C-]#N.[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1625°C
Kemiskt namn eller material Potassium Cyanide
Smältpunkt 634°C
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Granulat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 96.0% min.
Beilstein 4652394
Löslighetsinformation Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Formel vikt 65.12
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.52
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.