Läs mer
Potassium cyanide, ACS Reagent, ≥96.0%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15641790 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15641790 25 g Poly Bottle 25g
15651790 500 g Poly Bottle 500g
15631790 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15641790 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 20781025G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥96.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-50-8
Molekylformel CKN
Molekylvikt (g/mol) 65.116
MDL-nummer MFCD00011397
InChI-nyckel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-namn potassium;cyanide
LEDER [C-]#N.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Cyanide
Smältpunkt 634°C (literature)
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 g
Linjär formel KCN
UN-nummer UN1680
Beilstein 3593645
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 65.12g/mol
Procent renhet ≥96.0%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Granular Powder
Ångtryck 1.8 hPa at 634.5°C
Densitet 1.56g/cu.cm; Bulk Density: ca. 750kg/cu.m