Produktkod. 15651790
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15651790
500 g
Poly Bottle
500g
15641790
25 g
Poly Bottle
25g
15631790
2.5 kg
Poly Bottle
2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15651790
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
207810500G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
ACS Reagent,≥96.0%
Leading the Industry For Over 65 Years Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Kemiska identifierare
CAS
151-50-8
Molekylformel
CKN
Molekylvikt (g/mol)
65.116
MDL-nummer
MFCD00011397
InChI-nyckel
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID
9032
IUPAC-namn
potassium;cyanide
LEDER
[C-]#N.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Potassium Cyanide
Smältpunkt
634°C (literature)
Färg
White
Fysisk form
Solid
Kvantitet
500 g
Linjär formel
KCN
UN-nummer
UN1680
Beilstein
3593645
Löslighetsinformation
Soluble in water
Formel vikt
65.12g/mol
Procent renhet
≥96.0%
Kvalitet
ACS Reagent
Förpackning
Poly Bottle
Utseende
Granular Powder
Ångtryck
1.8 hPa at 634.5°C
Densitet
1.56g/cu.cm; Bulk Density: ca. 750kg/cu.m
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .