Läs mer
Potassium Cyanide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10599570 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10599570 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10599570 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4600/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kokpunkt 1625°C
Smältpunkt 634°C
CAS 151-50-8
Färg White
pH 11 to 12
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel CKN
MDL-nummer 11397
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
InChI-nyckel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C-]#N.[K+]
IUPAC-namn potassium;cyanide
Molekylvikt (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Formel vikt 65.12g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.