missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Cyanide, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1625°C (1013hPa) |
| Smältpunkt | 634°C |
| CAS | 151-50-8 |
| Färg | White |
| pH | 11 to 12 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | CKN |
| Synonym | potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french |
| Löslighetsinformation | 716g/L |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?