Läs mer
Potassium Cyanide, Granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15538084 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538084 2.5 kg Poly Bottle Varje
1 options
Produktkod. 15538084 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 308005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Cyanide
CAS 151-50-8
Fysisk form Granules
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel CKN
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
InChI-nyckel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C-]#N.[K+]
IUPAC-namn potassium;cyanide
Molekylvikt (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Formel vikt 65.12
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 1.55kg