Läs mer
Potassium cyanide, Honeywell™
Produktkod. 15675930 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15675930 50 g 50g
15665930 250 g 250g
15655930 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15675930 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 6018050G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Purum p.a.,≥97.0% (AT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-50-8
Molekylformel CKN
Molekylvikt (g/mol) 65.116
MDL-nummer MFCD00011397
InChI-nyckel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-namn potassium;cyanide
LEDER [C-]#N.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium cyanide
Kvantitet 50 g
Linjär formel KCN
UN-nummer UN1680
Beilstein 3593645
Formel vikt 65.12g/mol
Procent renhet ≥97% (AT)