Läs mer
Kaliumcyanid, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Produktkod. 15653330
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15653330 1 kg 1kg
15643330 100 g 100g
15663330 250 g 250g
15673330 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15653330 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312521KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3675.00 SEK
    3366.48 SEK / 1kg
    Save 308.52 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 97,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-50-8
Molekylformel CKN
Molekylvikt (g/mol) 65.116
MDL-nummer MFCD00011397
InChI-nyckel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-namn kalium; cyanid
LEDER [C-]#N.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Cyanide
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Crystals
Kvantitet 1 kg
Linjär formel KCN
UN-nummer 1680
Beilstein 3593645
Formel vikt 65,12 g/mol
Procent renhet ≥97%
Kvalitet ACS/puriss. pa