Läs mer
Kaliumcyanid, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Cyanide |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 25 kg |
| Linjär formel | KCN |
| UN-nummer | 1680 |
| Beilstein | 3593645 |
| Formel vikt | 65,12 g/mol |
| Procent renhet | ≥97% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |