Läs mer
Potassium Cyanide, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1625°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | Potassium Cyanide |
| Smältpunkt | 634°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011397 |
| Synonym | Potassium cyanide, Cyanogen potassium, Potassium cyanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.12 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.55 g/cm3 at 20°C |