Läs mer
Potassium Cyanide, Supelco™
Produktkod. 15844490
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15844490 1 kg 1kg
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15844490 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1049651000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kokpunkt 1625°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Potassium Cyanide
Smältpunkt 634°C
CAS 151-50-8
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00011397
Synonym Potassium cyanide, Cyanogen potassium, Potassium cyanide
Molekylvikt (g/mol) 65.12
Kvalitet Research
Densitet 1.55 g/cm3 at 20°C
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.