Produktkod. 15661080
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Förpackningsstorlek:
1kg
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackningsstorlek
15661080
6 x 1 kg
Paket med 6
15641080
1 kg
1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15661080
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
118136X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Technical,≥96%
Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90% Variation in color and physical form is possible
Kemiska identifierare
CAS
151-50-8
Molekylformel
CKN
Molekylvikt (g/mol)
65.116
MDL-nummer
MFCD00011397
InChI-nyckel
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID
9032
IUPAC-namn
potassium;cyanide
LEDER
[C-]#N.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Potassium Cyanide
Kvantitet
6 x 1 kg
Linjär formel
KCN
UN-nummer
UN1680
Formel vikt
65.12
Procent renhet
≥96%
Kvalitet
Technical
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .