Läs mer
Kaliumcyanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Cyanide |
| CAS | 151-50-8 |
| Molekylformel | CKN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Potassium Cyanide, Feratox |
| InChI formel | InChI=1S/CN.K/c1-2; |
| LEDER | [K]C#N |
| IUPAC-namn | cyanokalium |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.12 |
| Formel vikt | 65.1157 |