Läs mer
Kaliumcyklopropyltrifluorborat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447158
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447158 5 g 5g
15437158 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60673.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1065010-87-8 | C3H5BF3K | 147.977 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1065010-87-8
Molekylformel C3H5BF3K
Molekylvikt (g/mol) 147.977
MDL-nummer MFCD09265031
InChI-nyckel CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
PubChem CID 23697338
IUPAC-namn kalium;cyklopropyl(trifluoro)boranuid
LEDER [B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Smältpunkt 348°C to 350°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Formel vikt 147.98
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Känslighet Air Sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.