missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kalium D-erythronat, TRC

Produktkod. 30423386
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423386 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69512325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium D-Erythronate
CAS 88759-55-1
Molekylformel C4H7KO5
Kvantitet 25 g
Synonym Butanoic acid','2,3,4-trihydroxy-','potassium salt (1:1)','(2R,3R)-, Butanoic acid','2,3,4-trihydroxy-','monopotassium salt','(2R,3R)- (9CI), Butanoic acid','2,3,4-trihydroxy-','monopotassium salt','[R-(R*,R*)]-, Potassium D-erythronate, Potassium (2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanoate, (2R,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanoic acid potassium salt, D-Erythronic acid potassium salt
InChI formel InChI=1S/C4H8O5.K/c5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-,3-;/m1./s1
LEDER [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; (2R,3R)-2,3,4-trihydroxybutanoat
Molekylvikt (g/mol) 174.19
Formel vikt 173.9931
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.