Läs mer
Potassium D-gluconate, 99%
Produktkod. 11496187
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496187 1000 g -
11406197 50 g 50g
11416197 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25135.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.245 g/mol
Kalium D-glukonat används i stor utsträckning som sekvestreringsföreningar för metalljoner i alkaliska system. Den används i en nyutvecklad process med titeln ARS för att förhindra krympning i färgat ulltyg. Kaliumglukonat har visat sig höja laktatproduktionen, och ATP innehåll, samt inducera hemoglobin (methemoglobin) reduktionshastighet i råtterytrocyter. Det används i cellodling och i storskaliga tillämpningar som rengöring av metallytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalium D-glukonat används i stor utsträckning som sekvestreringsföreningar för metalljoner i alkaliska system. Den används i en nyutvecklad process med titeln ARS för att förhindra krympning i färgat ulltyg. Kaliumglukonat har visat sig höja laktatproduktionen, och ATP innehåll, samt inducera hemoglobin (methemoglobin) reduktionshastighet i råtterytrocyter. Det används i cellodling och i storskaliga tillämpningar som rengöring av metallytor.
Löslighet
Lösligt i vatten. (50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 299-27-4
Molekylformel C6H11KO7
Molekylvikt (g/mol) 234.245
MDL-nummer MFCD00064211
InChI-nyckel HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonym potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC-namn kalium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium D-gluconate
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
Kvantitet 1000 g
Löslighetsinformation Soluble in water. (50mg/ml).
Formel vikt 234.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.