Läs mer
Potassium Deuteroxide (40% w/w in D2O), TRC
Produktkod. 30423656
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30423656 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423656 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6950621G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Deuteroxide
CAS 24572-01-8
Molekylformel D K O
Kvantitet 1 g
Synonym Potassium hydroxide (K(OD)) (6CI,7CI,8CI,9CI), Potassium deuteroxide, Potassium hydroxide-d
InChI formel InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
LEDER [2H]O[K]
IUPAC-namn deuteriooxypotassium
Molekylvikt (g/mol) 57.112
Formel vikt 56.973
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40 %