Läs mer
Kaliumdikromat, 0,1N standardiserad lösning
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium dichromate |
| Förpackning | Plastflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Linjär formel | K2Cr2O7 |
| Typ | Analytisk volymlösning |
| Kvantitet | 1 L |
| Formel vikt | 294.18 |
| Kvalitet | Standard |
Säkerhet och hantering
- Potassium dichromate, 0.1N Standardized Solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium dichromate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.