Läs mer
Kaliumdikromat, 0,3945 N, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Dichromate |
| Färg | Orange |
| Namnnotering | 0,3945 Normal |
| CAS | 7778-50-9 |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Cubitainer |
| Molekylformel | Cr2K2O7 |
| pH | 3.5 to 4 |
| Kvantitet | 10 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |