Läs mer
Kaliumdikromat, 9 % (w/v), Ricca Chemical
Produktkod. 31940526
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31940526 500 mL
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31940526 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R6042900500A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Dichromate
Färg Orange
CAS 7778-50-9, 7732-18-5
CAS Min % 90.0, 8.1
CAS Max % 94.0, 8.43
Förpackning Naturlig polyflaska
Molekylformel Cr2K2O7
pH ∼3,5 till 4
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 9% (w/v)
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
InChI-nyckel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Molekylvikt (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Procent renhet 9%
Kvalitet Lab