Läs mer
Kaliumdikromat, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10092560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10092560 50 g Plastflaska 50g
10563751 500 g Plastflaska 500g
10626972 2 kg Plastflaska 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10092560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196590500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 SEK
    255.65 SEK / 50g
    Save 48.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-50-9
Molekylformel Cr2K2O7
Molekylvikt (g/mol) 294.19
MDL-nummer MFCD00011367
InChI-nyckel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-namn dikalium;oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxi-dioxokrom
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 500,0 °C
Kemiskt namn eller material Potassium dichromate
Smältpunkt 398,0 °C
Namnnotering P.A.
Färg Orange
Fysisk form Fina kristaller eller kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Förlust vid torkning 0,05 % max. (105 °C)
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99,5 % min. (Iodometri)
Linjär formel K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Merck Index 15, 7748
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 125 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 50 g/100 ml vatten (100 °C), olösligt i alkohol
Formel vikt 294.19
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium dichromate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.