Läs mer
Potassium dichromate, ACS, 99.0% min
Produktkod. p-4407730
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11396798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013450.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For Use As An Oxidizing Agent, in Dyeing, Painting | CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.182 g/mol
Som oxidationsmedel, vid färgning, målning, dekoration av porslin, litografi, i elektriska batterier, galvanisering Kaliumdikromat används oftast som oxidationsmedel i laboratorier och industrier. Det används som en prekursor för att framställa kaliumkromalun som kan användas i läderbehandling och garvning. Det används vid framställning av kromsyra för rengöring av glasvaror och etsmaterial. Det är en aktiv ingrediens i cement och används för att fördröja härdningen och förbättra dess densitet och konsistens. Dessutom används det inom fotografi och i fotografiskt screentryck. Det används också i våttestanalys som ett analytiskt labbreagens och vid bestämning av etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Maximal nivå av föroreningar: Olösligt material 0,005 %, Torkningsförlust 0,05 %, Cl 0,001 %, SO 4 0,005 %, Ca 0,003 %, Fe 0,001 %, Na 0,02 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-50-9
Molekylformel Cr2K2O7
Molekylvikt (g/mol) 294.182
MDL-nummer MFCD00011367
InChI-nyckel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-namn dikalium;oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxi-dioxokrom
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium dichromate
Smältpunkt 398°C
Namnnotering For ACS analysis
Färg Orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.0% min.
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 294.18
Kvalitet ACS
Utseende Orange crystalline powder
Densitet 2.676 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.