Läs mer
Kaliumdikromat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11433712 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11433712
Brand: MP Biomedicals 0215633890
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7778-50-9
Molekylformel Cr2K2O7
Molekylvikt (g/mol) 294.182
InChI-nyckel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-namn dikalium;oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxi-dioxokrom
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Dichromate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Formel vikt 294.2