Läs mer
Potassium dichromate, MilliporeSigma™
Produktkod. 15824470
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15824470 1 kg Plastic Bottle 1kg
15814470 500 g Plastic Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15824470 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1048641000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For analysis EMSURE™ ACS, ISO, Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-50-9
Molekylformel Cr2K2O7
Molekylvikt (g/mol) 294.182
InChI-nyckel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-namn dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt >500°C
Kemiskt namn eller material Potassium dichromate
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Soluble in water: 130g/L at 10°C
Formel vikt 294.19
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Förpackning Plastic Bottle
Densitet 2.7g/cm3 at 20°C