Läs mer
Kaliumdikromatlösning 0,0167M (0,1N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 AMP
6 AMP
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
Beskrivning
Cr2K2O7, CAS-nummer-7778-50-9, dikaliumbikromat, bikromat av kaliumklorid, dikromsyradikaliumsalt, kaliumdikromat, kaliumdikromat vi, iopezit, dikaliumdikromheptaoxid, kaliumdikromat, kaliumdikromat, kaliumdikromat, 1AMP, kaliumdikromat, 1AMP CHEBI:53444, Orange
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 AMP |
| Förpackning | Ampull |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N), concentrated solution
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium dichromate