Läs mer
Kaliumdikromatlösning, 1/60M, Solstice
Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium dichromate solution |
| CAS | 7778-50-9 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | Cr2K2O7 |
| Linjär formel | K2Cr2O7 |
| MDL-nummer | MFCD00011367 |
| UN-nummer | UN3082 |
| Synonym | potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
| InChI-nyckel | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
| Visa mer |