Läs mer
Kaliumdikromatlösning, 0,0167 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium dichromate solution |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 0.0167 M |
| Kvantitet | 1000 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium dichromate 0.0167M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004600
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H332-Skadligt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .