Läs mer
Kaliumdikromatlösning, EU Pharmacopoeia Grade, 0,167M, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1000 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.167mol/L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium dichromate 0.167M (1N) Volumetric Solution (VL 261)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .