Läs mer
Thermo Scientific™ Kaliumdikromatlösning standard, set om 2
Produktkod. 11853774 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
Set om 2
Set om 6
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
Paket med 6
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11853774
Brand: Thermo Scientific™ 9423UV95100E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kaliumdikromatlösningsstandarder är NIST-spårbara för kvalificerande instrumentprestanda.
Thermo Scientific™ Kaliumdikromatlösningsstandarder är NIST-spårbara för kvalificerande instrumentprestanda. Kvalificera din spektrofotometers prestanda med NIST-spårbar Thermo Scientific Kaliumdikromatlösningsstandarder för fotometrisk noggrannhet.
Kaliumdikromatlösningsstandarden finns tillgänglig i en uppsättning av två eller sex standarder. Båda standarduppsättningarna är:
  • Levereras i 0,001M perklorsyra i permanent förseglade kvartsceller
  • Kompatibel med alla cellhållare som rymmer rektangulära celler med 10 mm banlängd
  • Spårbar till NIST™ standard och levereras med ett kalibreringscertifikat
  • Kalibrerad för användning med instrument med en SBW på≤ 1,6nm, inklusive Thermo Scientific Evolution 60, Evolution 300 och Evolution 600
Uppsättning av två standarder
  • Avsedd för testning av fotometrisk noggrannhet vid 430 nm enligt krav i European Pharmacopoeia, avsnitt 2.2.25, reviderad 2005
  • Inkluderar en 600mg/L standard och motsvarande blank
Uppsättning av sex standarder
  • Designad för att kontrollera linjäriteten hos instrumentet i UV-området
  • Kalibrerad vid 235, 257, 313 och 350 nm
  • Inkluderar standarder vid 0, 20, 40, 60, 80 och 100 mg/L koncentrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering NIST Spårbar
Våglängdsområde 235 till 350 nm
För användning med (utrustning) Instrument med en SBW på≤ 1,6 nm; Evolution 60; Evolution 300; Evolution 600
Inkluderar 0 och 60 mg/L standarder
Kvantitet Set om 2