Läs mer
Potassium Dichromate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | >500°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | Potassium Dichromate |
| Smältpunkt | 398°C |
| CAS | 7778-50-9 |
| Kvantitet | 500 g |
| MDL-nummer | MFCD00011367 |
| Synonym | Potassium dichromate, Potassium bichromate, Potassium pyrochromate, Potassium dichromate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.18 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.7 g/cm3 at 20°C |