Läs mer
Kaliumdikromat, TRC
Produktkod. 30423383
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423383 50 g
30416718 1 g
30418396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP69511050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-50-9
Molekylformel Cr2 O7 . 2 K
Molekylvikt (g/mol) 294.18
Synonym Chromic acid (H2Cr2O7), potassium salt (1:2), Chromic acid (H2Cr2O7), dipotassium salt (9CI), Dichromic acid (H2Cr2O7), dipotassium salt (8CI), C 501, Chromium potassium oxide (K2Cr2O7), Dichromic acid dipotassium salt, Dipotassium bichromate, Dipotassium bichromate (K2Cr2O7), Dipotassium dichromate, Dipotassium dichromate (K2Cr2O7), Dipotassium dichromium heptaoxide, Potassium bichromate, Potassium dichromate, Potassium dichromate (K2(Cr2O7)), Potassium dichromate(VI), SRM 935a
IUPAC-namn dikalium; oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxy-dioxokromium
LEDER [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium dichromate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Formel vikt 293.7728