Läs mer
Kaliumdichromat TS, 7,5 % (w/v), Ricca Chemical
Produktkod. 31940502
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Naturlig polyflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31940502 100 mL Naturlig polyflaska
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31940502 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R6041000100A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7778-50-9 , 7732-18-5
Molekylformel Cr2K2O7
Molekylvikt (g/mol) 294.182
InChI-nyckel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-namn dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Dichromate 7.5% (w/v) Aqueous Solution
Färg Orange
Namnnotering Testlösning
CAS Min % 91.0, 6.84
CAS Max % 95.0, 7.12
Förpackning Naturlig polyflaska
Lösningsmedel eller matris Vattenlösning
pH ∼3,5 till 4
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 7.5% (w/v)
Procent renhet 7.5%
Kvalitet Lab