Läs mer
Potassium Dideuterium Phosphate, CDN
Produktkod. 30320177
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30320177 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320177 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND02515G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monopotassium Phosphate-D2
CAS 13761-79-0
Molekylformel K . D2 O4 P
Kvantitet 5 g
Synonym Phosphoric acid-d2, potassium salt (1:1) (ACI), Phosphoric acid-d2, monopotassium salt (8 CI, 9 CI), Potassium phosphate (KD2PO4) (6 CI), DKDP, KD*P, KDP-d2, Potassium deuterium phosphate (KD2PO4), Potassium dideuterium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate (KD2PO4), Potassium dihydrogen phosphate-d2, Monopotassium phosphate-D2
InChI formel InChI=1 S/KH3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2
LEDER [K+].[2 H]OP(=O)([O-])O[2 H]
IUPAC-namn potassium;dideuterio phosphate
Molekylvikt (g/mol) 138.098
Formel vikt 137.945 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity