Läs mer
Kaliumdihydrogencitrathydrat, 99 % (torrbas)
Produktkod. 11478610
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478610 500 g 500g
11488610 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478610 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044415.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 866-83-1 | C6H7KO7 | 230,21 g/mol
Kaliumdivätecitrathydrat används som ett buffertmedel och ett kelatbildande medel. Det används som ett alkaliserande medel i njurfunktionen. Det har visat sig att det ökar bentätheten och därigenom används i forskningsexperiment relaterade till behandling av osteoporos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 866-83-1
Molekylformel C6H7KO7
Molekylvikt (g/mol) 230.21
MDL-nummer MFCD00036472
InChI-nyckel WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYNA-M
Synonym potassium dihydrogen citrate
PubChem CID 73896894
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;kalium
LEDER [K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium dihydrogen citrate hydrate
Fysisk form Chunks och/eller Powder
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (torr basis)
Beilstein 4772973
Merck Index 14,7624
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol
Formel vikt 230,22 (Vattenfri alkohol)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.