Läs mer
Kaliumdiväteortofosfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Kaliumdiväteortofosfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 7778-77-0, Vit, Smältpunkt: 253 grader C, Molekylformel: H2KO4P, Molekylvikt: 136.084, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 4.5
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 253 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 3 kg |
| IUPAC-namn | kalium;divätefosfat |
| Formel vikt | 136,09g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |