Läs mer
Kaliumdiväteortofosfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10793611 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10793611 1 kg 1kg
10284010 250 g 250g
10783611 500 g 500g
10409380 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10793611 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4800/60
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Kaliumdiväteortofosfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 7778-77-0, Vit, Smältpunkt: 253 grader C, Molekylformel: H2KO4P, Molekylvikt: 136.084, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 4.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifications
Smältpunkt 253 °C
Färg Vitt
pH 4.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
IUPAC-namn kalium;divätefosfat
Formel vikt 136,09g/mol