Läs mer
Kaliumdiväteortofosfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073419 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
500g
Produktkod. 10284010
Brand: Fisher Chemical P/4800/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Kaliumdiväteortofosfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 7778-77-0, Vit, Smältpunkt: 253 grader C, Molekylformel: H2KO4P, Molekylvikt: 136.084, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 4.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 253°C
Färg Vitt
pH 4.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn kalium;divätefosfat
Formel vikt 136.09g/mol
Förpackning Pulverburk av plast