Läs mer
Kaliumdiväteortofosfat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10756491 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10756491 3 kg 3kg
10469180 500 g 500g
10479180 1 kg 1kg
11403753 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10756491 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4760/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kaliumdiväteortofosfat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 253°C
Färg Vitt
pH 4.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 kg
IUPAC-namn kaliumdivätefosfat
Formel vikt 136.09g/mol
Förpackning Pulverburk av plast