Läs mer
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 253°C |
| CAS | 7778-77-0 |
| Färg | White |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | H2KO4P |
| MDL-nummer | MFCD00011401 MFCD00147253 |
| Synonym | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
| InChI-nyckel | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Share a Content Correction