Beskrivning
Kaliumdihydrogenortofosfat, för HPLC
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 253 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| IUPAC-namn | kalium;divätefosfat |
| Formel vikt | 136,09g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |