Läs mer
Kaliumdivätefosfat, ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407731
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 11317337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011594.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i buffertar för pH-bestämning
I buffertar för pH-bestämning. Kaliumdivätefosfat används som livsmedelstillsats, gödningsmedel (NPK), färgtillsats, beläggningstillsats, lim, buffertmedel och i optiska modulatorer. Det används i stor utsträckning i forsknings- och analyslaboratorier som buffert i mobila/provpreparat för analys med högtrycksvätskekromatografi (HPLC) och även i organisk syntes. MKP, monokaliumfosfat, på grund av dess icke-linjära optiska egenskaper, används i optiska modulatorer och för generering av andra övertoner (SHG).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Dihydrogen Phosphate
Smältpunkt 253°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.0% min.
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
IUPAC-namn kaliumdivätefosfat
Formel vikt 136.09
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystals
Densitet 2.338 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.