Läs mer
Kaliumdivätefosfat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivning
- Synonymer: Kaliumbifosfat, Kaliumfosfat monobasiskt, Primärt kaliumfosfat, Monokaliumfosfat
- Molekylformel: KH 2 PO 4
- Molar massa: 136,09 g/mol
- CAS: 7778-77-0
- EIN ECS nr: 231-913-4
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | ∼253 °C (dekomposition) |
| CAS | 7778-77-0 |
| pH | 4,2 4,5 –(5 %, vatten) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | H2KO4P |
| MDL-nummer | MFCD00011401 MFCD00147253 |
| Synonym | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
| InChI-nyckel | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [K+].OP(O)([O-])=O |
| IUPAC-namn | kaliumdivätefosfat |
| Visa mer |