Läs mer
Kaliumdivätefosfat, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10542391 Handla allt J.T.Baker Produkter
:
1 kg
Produktkod. 10542391
Brand: JT Baker 1737.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
Kokpunkt ∼100°C (1013 hPa)
Smältpunkt 253°C
CAS 7778-77-0
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall min. 99%
Molekylformel H2KO4P
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Synonym Potassium dihydrogen orthophosphate , Potassium phosphate monobasic , Monobasic Potassium Phosphate
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-namn kaliumdivätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 136.08
Förlust vid torkning max. 0.1% (at 105°C)
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Densitet 2.3 g/cm³ (20°C)