Läs mer
Kaliumdifosfat, 98%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10454195 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10454195 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10378860 25 g Glasflaska 25g
10411101 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10454195 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269230025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7320-34-5
Molekylformel K4O7P2
Molekylvikt (g/mol) 330.33
MDL-nummer MFCD00011393
InChI-nyckel RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC-namn tetrakalium;fosfonatofosfat
LEDER [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium diphosphate
Smältpunkt 1090°C
Namnnotering Extra Pure
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel K4O7P2
Merck Index 15, 7783
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 330.34
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.